Trifluoruro de boro dihidrato (65% BF₃)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
388711000 388715000
ACRO388711000EA 61.3 EUR
ACRO388711000 ACRO388715000
Trifluoruro de boro dihidrato (65% BF₃)
Trifluoruro de boro dihidrato
Formula: BF₃·2H₂O
Pto. Ebullición: 58…60 °C (1,5 mmHg)
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 1,642 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149901
Núm. CAS: 13319-75-0
EINECS: 231-569-5
UN: 2851
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Assay 65.0 to 66.0 %
Identification Confirmed