Trinitrato de galio hidrato 99.9998% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
212440010 212440050 212440250 212441000
ACRO212440010EA 50.8 EUR
ACRO212440010 ACRO212440050 ACRO212440250 ACRO212441000
Trinitrato de galio hidrato 99.9998% (trace metals basis)
Trinitrato de galio hidrato
Formula: GaN₃O₉·H₂O
Pto. de fusión: 110 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149723
Núm. CAS: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.0002 %
Gallium (Ga) 18 to 22 %