Trinitrato de galio hidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11150.14
11150.22
11150.36
11150.06
11150.14EA
385
EUR
11150.14
11150.22
11150.36
11150.06
Trinitrato de galio hidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Trinitrato de galio hidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 69365-72-6
Molecular Formula: Ga(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 255.73(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 110° dec.
Merck Reference: 14,4346
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149723
Formula:
GaN₃O₉·H₂O MW: 273.75 g/mol Pto. de fusión: 110 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149723 Núm. CAS: 69365-72-6 EINECS: 236-815-5 UN: 1477 ADR: 5.1 III Índice Merck: 14,4346 |