Trinitrato de galio hidrato ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
32116.06
32116.14
32116.PG
32116.PF
32116.06EA
86.3
EUR
32116.06
32116.14
32116.PG
32116.PF
Trinitrato de galio hidrato ≥99.9% (metals basis)
Trinitrato de galio hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 69365-72-6
Molecular Formula: GaN3O9.xH2O
Formula Weight: 255.73(anhy)
Physical Form: Lump
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 110° dec.
Merck Reference: 14,4346
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149723
Formula:
GaN₃O₉·H₂O MW: 273.75 g/mol Pto. de fusión: 110 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149723 Núm. CAS: 69365-72-6 EINECS: 236-815-5 UN: 1477 ADR: 5.1 III Índice Merck: 14,4346 |