Nitrato de indio (III) hidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Indium trinitrate hydrate
10708.06
10708.14
10708.22
10708.06EA
59.3
EUR
10708.06
10708.14
10708.22
Nitrato de indio (III) hidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Nitrato de indio (III) hidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 207398-97-8
Molecular Formula: In(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 300.83(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Off-white
Melting Point: 100° -H2O
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149742
Formula:
InN₃O₉·H₂O Pto. de fusión: 100 °C (-H₂O) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149742 Núm. CAS: 207398-97-8 EINECS: 237-393-5 UN: 1477 ADR: 5.1,III |