Nitrato de indio (III) hidrato ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Indium trinitrate hydrate
40185.PG 40185.PF
40185.PGEA 0 EUR
40185.PG 40185.PF
Nitrato de indio (III) hidrato ≥99.99% (metals basis)
Nitrato de indio (III) hidrato
Purity: 99.99% CAS No.: 207398-97-8 Molecular Formula: InN3O9.xH2O Formula Weight: 300.83(anhy) Physical Form: Lump/Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Off-white Melting Point: 100° -H2O UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149742
Formula: InN₃O₉·H₂O
Pto. de fusión: 100 °C (-H₂O)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149742
Núm. CAS: 207398-97-8
EINECS: 237-393-5
UN: 1477
ADR: 5.1,III