Fluoruro de tetraetilamonio hidrato 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
216660250 216660050
ACRO216660250EA 136 EUR
ACRO216660250 ACRO216660050
Fluoruro de tetraetilamonio hidrato 98%
Fluoruro de tetraetilamonio hidrato
Formula: C₈H₂₀FN·xH₂O
MW: 149,25 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149990
Núm. CAS: 98330-04-2
EINECS: 211-559-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystals or adhering crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤28 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)