Fluoruro de tetraetilamonio hidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Fluoruro de tetrilamonio hidrato, Tetraetilamonio fluoruro hidrato
B23173.06 B23173.14 B23173.22
B23173.06EA 71.1 EUR
B23173.06 B23173.14 B23173.22
Fluoruro de tetraetilamonio hidrato ≥97%
Fluoruro de tetraetilamonio hidrato
Purity: 97% CAS No.: 98330-04-2 Molecular Formula: (CH3CH2)4NF.xH2O Formula Weight: 149.26(anhy) Beilstein Reference: 4152659 MDL No.: MFCD00149990
Formula: C₈H₂₀FN·xH₂O
MW: 149.25 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149990
Núm. CAS: 98330-04-2
EINECS: 211-559-7