Amonio molibdofosfato hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 12-Molibdofosfato de triamonio hidrato, Dodecamolibdofosfato de triamonio hidrato
317100500 317100010 317102500
ACRO317100500EA 86.3 EUR
ACRO317100500 ACRO317100010 ACRO317102500
Amonio molibdofosfato hidrato
Amonio molibdofosfato hidrato
Formula: H₁₂Mo₁₂N₃O₄₀P·H₂O
MW: 1894.36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00150423
Núm. CAS: 54723-94-3
EINECS: 234-714-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %