Amonio molibdofosfato hidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
12-Molibdofosfato de triamonio hidrato, Dodecamolibdofosfato de triamonio hidrato
17984.22
17984.36
17984.22EA
85.2
EUR
17984.22
17984.36
Amonio molibdofosfato hidrato, grado reactivo
Amonio molibdofosfato hidrato
CAS No.: 54723-94-3
Molecular Formula: H12Mo12N3O40P.xH2O (x≈3)
Formula Weight: 1876.35(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.15
Appearance: Yellow
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00036312
Formula:
H₁₂Mo₁₂N₃O₄₀P·H₂O MW: 1894.36 g/mol Pto. de fusión: Dec. Densidad: 3.15 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150423 Núm. CAS: 54723-94-3 EINECS: 234-714-0 |