Amonio heptamolibdato tetrahidrato 81-83% (MoO₃ basis) ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Heptamolibdato de hexaamonio tetrahidrato
11831.22
11831.18
11831.36
11831.A3
11831.22EA
64.6
EUR
11831.22
11831.18
11831.36
11831.A3
Amonio heptamolibdato tetrahidrato 81-83% (MoO₃ basis) ACS
Amonio heptamolibdato tetrahidrato
Purity: 81-83%
CAS No.: 12054-85-2
Molecular Formula: H24Mo7N6O24.4H2O
Formula Weight: 1235.86 (1163.79anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.498
Appearance: White to pale green
Melting Point: ca 190° dec.
Solubility: Soluble in water (1:2 ratio). Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,533
MDL No.: MFCD00167059
In photography, analytical lab reagent for phosphate, lead, arsenate determination
Formula:
(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O Pto. de fusión: ∼ 190 °C (desc.) Densidad: 2,498 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167059 Núm. CAS: 12054-85-2 EINECS: 234-722-4 Índice Merck: 14,533 |