Amonio heptamolibdato tetrahidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Heptamolibdato de hexaamonio tetrahidrato
A13766.0B
A13766.18
A13766.30
A13766.0BEA
252
EUR
A13766.0B
A13766.18
A13766.30
Amonio heptamolibdato tetrahidrato ≥99%
Amonio heptamolibdato tetrahidrato
Purity: 99%
CAS No.: 12054-85-2
Molecular Formula: (NH4)6Mo7O24.4H2O
Formula Weight: 1235.86 (1163.79anhy)
Melting Point: ca 190° dec.
Merck Reference: 14,533
MDL No.: MFCD00167059
Formula:
(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O Pto. de fusión: ∼ 190 °C (desc.) Densidad: 2,498 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167059 Núm. CAS: 12054-85-2 EINECS: 234-722-4 Índice Merck: 14,533 |