Tribromuro de europio hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
13213.06
13213.14
13213.06EA
160
EUR
13213.06
13213.14
Tribromuro de europio hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Tribromuro de europio hidrato
Purity: 99.99%
Molecular Formula: EuBr3.xH2O
Formula Weight: 391.69(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049921
Formula:
Br₃Eu·H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049921 Núm. CAS: 560069-78-5 EINECS: 237-349-5 |