(1S)-(-)-Borneol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: L(-)-Borneol, (1S-endo)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-2-ol
160651000 160655000 160650250
ACRO160651000EA 73 EUR
ACRO160651000 ACRO160655000 ACRO160650250
(1S)-(-)-Borneol 97%
(1S)-(-)-Borneol
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Pto. Ebullición: 210 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 204…208 °C
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003759
Núm. CAS: 464-45-9
EINECS: 207-353-1
UN: 1312
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 13,01328
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 208 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -34.7° to -37.7° (20 °C, 589 nm) (c=5, C2H5OH)