(1S)-(-)-Borneol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
L(-)-Borneol, (1S-endo)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-2-ol
A12684.18
A12684.0B
A12684.30
A12684.18EA
35.6
EUR
A12684.18
A12684.0B
A12684.30
(1S)-(-)-Borneol ≥97%
(1S)-(-)-Borneol
Purity: 97+%
CAS No.: 464-45-9
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 65°(149°F)
Physical Form: Cryst solid
Melting Point: 208-211°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 3587558
Merck Reference: 14,1338
Optical Rotation: -36° (c=5 in ethanol)
UN No.: 1312
MDL No.: MFCD00003759
Formula:
C₁₀H₁₈O MW: 154.25 g/mol Pto. Ebullición: 210 °C Pto. de fusión: 208…211 °C Densidad: 1.011 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003759 Núm. CAS: 464-45-9 EINECS: 207-353-1 UN: 1312 ADR: 4.1 III Índice Merck: 13,01328 |