(1S)-(-)-Borneol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: L(-)-Borneol, (1S-endo)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14472.0100 8.14472.0250 8.14472.0025
8.14472.0100EA 76.2 EUR
8.14472.0100 8.14472.0250 8.14472.0025
(1S)-(-)-Borneol para síntesis, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-Borneol
Formula: C₁₀H₁₈O
Pto. Ebullición: 203 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003759
Núm. CAS: 464-45-9
EINECS: 207-353-1
UN: 1312
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,01328
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 205 - 208 °C
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 210 °C (1036 hPa)
Flash Point 66 °C