Lantano (III) cloruro ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
31820-100G 31820-6X100G
31820-100GEA 124 EUR
31820-100G 31820-6X100G
Lantano (III) cloruro ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Lántano (III) cloruro heptahidrato
Formula: LaCl₃·7H₂O
Pto. Ebullición: ? 860 °C (1013 hPa)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149756
Núm. CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %