Tricloruro de praseodimio hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cloruro de praseodimio (III) hidrato
11237.14
11237.22
11237.14EA
91
EUR
11237.14
11237.22
Tricloruro de praseodimio hidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Tricloruro de praseodimio hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 19423-77-9
Molecular Formula: PrCl3.xH2O
Formula Weight: 247.27(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,7712
MDL No.: MFCD00149828
Formula:
Cl₃Pr·H₂O MW: 265.28 Pto. de fusión: 115 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149828 Núm. CAS: 19423-77-9 EINECS: 233-794-4 Índice Merck: 14,7712 |