Trinitrato de europio hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Europio (III) nitrato hidrato, Nitrato de europio (III) hidrato
11296.06 11296.14
11296.06EA 268 EUR
11296.06 11296.14
Trinitrato de europio hidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Trinitrato de europio hidrato
Purity: 99.99% CAS No.: 100587-95-9 Molecular Formula: Eu(NO3)3.xH2O (x≈6) Formula Weight: 337.97(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Appearance: Colourless to pink Melting Point: 85° Merck Reference: 14,3904 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149700
Formula: EuN₃O₉·xH₂O
Pto. de fusión: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149698
Núm. CAS: 100587-95-9
EINECS: 233-380-3
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 14,3904