(R)-(-)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (R)-(-)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
221330010 221330050
ACRO221330010EA 43 EUR
ACRO221330010 ACRO221330050
(R)-(-)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol 98%
(R)-(-)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol
Formula: C₆H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 72…73 °C (8 mmHg)
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003213
Núm. CAS: 14347-78-5
EINECS: 405-320-8
Índice Merck: 12,05232
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -13° to -15° (20°C, 589 nm) (neat)