(S)-(+)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
(S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
B24488.04
B24488.09
B24488.04EA
51.7
EUR
B24488.04
B24488.09
(S)-(+)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol ≥98%
(S)-(+)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol
Purity: 98%
CAS No.: 22323-82-6
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 82-83°/14mm
Beilstein Reference: 80118
Merck Reference: 14,5213
Optical Rotation: +11.5° (c=5 in methanol)
MDL No.: MFCD00063239
Formula:
C₆H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 82…83 °C (14 mmHg) Densidad: 1,066 Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00063239 Núm. CAS: 22323-82-6 EINECS: 244-910-8 Índice Merck: 14,5213 |