Cerio (III) sulfato octahidrato 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
192790500 192792500
ACRO192790500EA 200 EUR
ACRO192790500 ACRO192792500
Cerio (III) sulfato octahidrato 99.99% (trace metals basis)
Cerio (III) sulfato octahidrato
Formula: Ce₂O₁₂S₃·8H₂O
Número MDL: MFCD00149641
Núm. CAS: 10450-59-6
EINECS: 236-644-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystals and/or chunks
Assay 38.0 to 40.5 % (Ce)
Total trace metal impurities ≤0.01 %