Cerio (III) sulfato octahidrato ≥99.999% (metals basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trisulfato de dicerio octahidrato
44357.18
44357.30
44357.18EA
222
EUR
44357.18
44357.30
Cerio (III) sulfato octahidrato ≥99.999% (metals basis), REacton®
Cerio (III) sulfato octahidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 10450-59-6
Molecular Formula: Ce2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 712.55 (568.42anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.886
Merck Reference: 14,2002
MDL No.: MFCD00149641
Formula:
Ce₂O₁₂S₃·8H₂O Densidad: 2,886 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149641 Núm. CAS: 10450-59-6 EINECS: 236-644-6 Índice Merck: 14,2002 |