Diperclorato de cobre hexahidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Copper diperclorate hexahidrato
201360050 201361000 201365000
ACRO201360050EA 32.1 EUR
ACRO201360050 ACRO201361000 ACRO201365000
Diperclorato de cobre hexahidrato 98%
Diperclorato de cobre hexahidrato
Formula: Cl₂CuO₈·6H₂O
MW: 370.54
Pto. de fusión: 82
Densidad: 2.22 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149666
Núm. CAS: 10294-46-9
EINECS: 237-391-4
UN: 1481
ADR: 5.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue Adhering crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %
pH 4 to 7 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)