Diperclorato de cobre hexahidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Copper diperclorate hexahidrato
11651.18
11651.30
11651.18EA
62.8
EUR
11651.18
11651.30
Diperclorato de cobre hexahidrato, grado reactivo
Diperclorato de cobre hexahidrato
CAS No.: 10294-46-9
Molecular Formula: Cu(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 370.53 (262.44anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.23
Refractive Index: 1.505
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 82°
Solubility: Soluble in water, methanol, ethanol, acetic acid, acetic anhydride, and acetone
Merck Reference: 14,2647
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00149666
Formula:
Cl₂CuO₈·6H₂O MW: 370.54 Pto. de fusión: 82 Densidad: 2.23 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149666 Núm. CAS: 10294-46-9 EINECS: 237-391-4 UN: 1481 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,2647 |