Perclorato de cinc hexahidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11614.22
11614.36
11614.22EA
58.1
EUR
11614.22
11614.36
Perclorato de cinc hexahidrato, grado reactivo
Perclorato de cinc hexahidrato
CAS No.: 10025-64-6
Molecular Formula: Cl2O8Zn.6H2O
Formula Weight: 372.37 (264.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.25
Refractive Index: 1.50
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 106°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,10148
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150370
Formula:
Cl₂O₈Zn·6H₂O MW: 372.38 g/mol Pto. de fusión: 106 Densidad: 2.25 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150370 Núm. CAS: 10025-64-6 EINECS: 237-122-0 UN: 1481 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,10148 |