Tris(2,4-pentanodionato-O,O')itrio (III) hidrato ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Yttrium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O') hydrate, Yttrium (III) 2,4-pentanedionate hydrate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')yttrium (III) hydrate
13154.14
13154.22
13154.14EA
224
EUR
13154.14
13154.22
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')itrio (III) hidrato ≥99.9%
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')itrio (III) hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 207801-29-4
Molecular Formula: C15H21O6Y.xH2O
Formula Weight: 386.24(anhy)
Physical Form: Powder
Formula:
C₁₅H₂₁O₆Y·H₂O MW: 404.25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013509 Núm. CAS: 207801-29-4 EINECS: 239-607-2 |