L(+)-Lisina monohidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 39665-12-8
Molecular Formula: C6H14N2O2.H2O
Formula Weight: 164.21 (146.19anhy)
Melting Point: 210° dec.
Beilstein Reference: 1722531
Merck Reference: 14,5636
Optical Rotation: +22.5° (c=2 in 6M HCl)
MDL No.: MFCD00151035
Formula:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O Pto. de fusión: 210 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151035 Núm. CAS: 39665-12-8 EINECS: 200-294-2 Índice Merck: 14,5636 |