L(+)-Lisina monohidrato
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: Lys monohidrato, (S)-(+)-Lisina monohidrato, H-Lys-OH.H2O, K monohidrato
A1342.0250 A1342.0100
A1342.0250EA 398 EUR
A1342.0250 A1342.0100
L(+)-Lisina monohidrato
L(+)-Lisina monohidrato
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
MW: 164,2 g/mol
Pto. de fusión: 225 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151035
Núm. CAS: 39665-12-8
EINECS: 200-294-2