L(+)-Lisina monohidrato, Millipore®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.12233.0100 1.12233.1000
1.12233.0100EA 153 EUR
1.12233.0100 1.12233.1000
L(+)-Lisina monohidrato, Millipore®
L(+)-Lisina monohidrato
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
Pto. de fusión: 225 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151035
Núm. CAS: 39665-12-8
EINECS: 200-294-2