Oxidicloruro de circonio octahidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
208370050 208371000 208375000
ACRO208370050EA 42.7 EUR
ACRO208370050 ACRO208371000 ACRO208375000
Oxidicloruro de circonio octahidrato 98%
Oxidicloruro de circonio octahidrato
Formula: Cl₂OZr·8H₂O
Pto. de fusión: > 150 °C
Densidad: 1,91 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149898
Núm. CAS: 13520-92-8
EINECS: 231-717-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water 42 to 50 %
Solubility (10% in water) Clear to slightly hazy solution