Oxidicloruro de circonio hidrato ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Zirconium(IV) dichloride oxide hydrate, Zirconium dichloride oxide hydrate
86108.18
86108.30
86108.A1
86108.18EA
76.1
EUR
86108.18
86108.30
86108.A1
Oxidicloruro de circonio hidrato ≥99.9% (metals basis)
Oxidicloruro de circonio hidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 13520-92-8
Molecular Formula: ZrOCl2.8H2O
Formula Weight: 322.25 (178.13anhy)
Physical Form: Lump
Density: 1.91
Appearance: White
Odour: Acidic
Melting Point: 400° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,10184
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149898
Formula:
ZrOCl₂·xH₂O MW: 196.14 g/mol Pto. de fusión: 400 °C (desc.) Densidad: 1.91 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149898 Núm. CAS: 15461-27-5 EINECS: 231-717-9 UN: 3260 ADR: 8 II Índice Merck: 14,10184 |