Oxidicloruro de circonio octahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Zirconium(IV) oxide chloride octahydrate, Zirconium dichloride oxide octahydrate, Zirconium(IV) oxychloride octahydrate
A12342.0E
A12342.22
A12342.36
A12342.0EEA
1230
EUR
A12342.0E
A12342.22
A12342.36
Oxidicloruro de circonio octahidrato ≥98%
Oxidicloruro de circonio octahidrato
Purity: 98%
CAS No.: 13520-92-8
Molecular Formula: ZrOCl2.8H2O
Formula Weight: 322.25 (178.13anhy)
Odour: Acidic
Melting Point: 150° dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149898
Formula:
Cl₂OZr·8H₂O MW: 322.25 g/mol Pto. de fusión: 150 °C (desc.) Densidad: 1.91 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149898 Núm. CAS: 13520-92-8 EINECS: 231-717-9 UN: 3260 ADR: 8 II Índice Merck: 14,10184 |