Circonilo nitrato hidrato 99.5% contains up to 4% Hf
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Oxidinitrato de circonio hidrato
222631000 222635000
ACRO222631000EA 92.2 EUR
ACRO222631000 ACRO222635000
Circonilo nitrato hidrato 99.5% contains up to 4% Hf
Circonilo nitrato hidrato
Formula: N₂O₇Zr·H₂O
MW: 249.25 g/mol
Número MDL: MFCD00149896
Núm. CAS: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN: 3085
ADR: 5.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder and/or chunks
Degree of hydration 6 to 7
Gravimetry 34.9 to 37.0 % (ZrO2) (calculated on the actual degree of hydration)
Hafnium (Hf) ≤4 %