Circonilo nitrato hidrato ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Oxidinitrato de circonio hidrato
43224.22 43224.14 43224.36
43224.22EA 330 EUR
43224.22 43224.14 43224.36
Circonilo nitrato hidrato ≥99.9% (metals basis)
Circonilo nitrato hidrato
Purity: 99.9% CAS No.: 14985-18-3 Molecular Formula: ZrO(NO3)2.xH2O Formula Weight: 231.23(anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149896
Formula: N₂O₇Zr·H₂O
MW: 249.25 g/mol
Densidad: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149896
Núm. CAS: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN: 1477
ADR: 5.1 III