Dibromuro de cobalto hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
318541000 318545000
ACRO318541000EA 170 EUR
ACRO318541000 ACRO318545000
Dibromuro de cobalto hidrato
Dibromuro de cobalto hidrato
Formula: Br₂Co·H₂O
Densidad: 2,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150208
Núm. CAS: 85017-77-2
EINECS: 232-166-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Violet Crystals
Titration Argentometric 17.0 to 20.3 % (Co)
Water 24.7 to 36.5 %