Dibromuro de cobalto hidrato
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cobalto (II) bromuro hidrato
40225.18
40225.30
40225.18EA
98.9
EUR
40225.18
40225.30
Dibromuro de cobalto hidrato
Dibromuro de cobalto hidrato
CAS No.: 85017-77-2
Molecular Formula: Br2Co.xH2O
Formula Weight: 218.75(anhy)
Physical Form: Crystalline Granular
Density: 2.46
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red-purple
Odour: Odourless
Melting Point: 47-48° dec.
Merck Reference: 14,2435
MDL No.: MFCD00661152
Hygrometers, catalysts
Formula:
Br₂Co·H₂O MW: 236,76 g/mol Pto. de fusión: 47…48 °C (desc.) Densidad: 2,46 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150208 Núm. CAS: 85017-77-2 EINECS: 232-166-7 Índice Merck: 14,2435 |