Diperclorato de cobalto hexahidrato ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Perclorato de cobalto (II) hexahidrato
44320.09
44320.18
44320.09EA
145
EUR
44320.09
44320.18
Diperclorato de cobalto hexahidrato ≥99.999% (metals basis)
Diperclorato de cobalto hexahidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 13478-33-6
Molecular Formula: Co(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 366.74 (257.83anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150207
Formula:
Cl₂CoO₈·6H₂O MW: 365.93 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150207 Núm. CAS: 13478-33-6 EINECS: 236-653-5 UN: 1481 ADR: 5.1 II |