Diperclorato de níquel hexahidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11631.14
11631.22
11631.36
11631.14EA
36.5
EUR
11631.14
11631.22
11631.36
Diperclorato de níquel hexahidrato, grado reactivo
Diperclorato de níquel hexahidrato
CAS No.: 13520-61-1
Molecular Formula: Ni(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 365.70 (257.59anhy)
Physical Form: Damp crystalline solid
Refractive Index: 1.55
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 140°
Solubility: Very soluble in water. Soluble in many organic solvents
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00149804
Formula:
Cl₂NiO₈·6H₂O Pto. de fusión: 140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149804 Núm. CAS: 13520-61-1 EINECS: 237-124-1 UN: 1481 ADR: 5.1,II |