Nickel(II) perchlorate hydrate ≥99.998% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.998%
CAS No.: 13637-71-3
Molecular Formula: Cl2NiO8.xH2O
Formula Weight: 257.59(anhy)
Physical Form: Crystalline
Refractive Index: 1.55
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 140°
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00149804
Formula:
Cl₂NiO₈·xH₂O Pto. de fusión: 140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149804 Núm. CAS: 13637-71-3 EINECS: 237-124-1 UN: 1481 ADR: 5.1,II |