Carbonato de cobalto hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
192100010 192100500 192102500
ACRO192100010EA 689 EUR
ACRO192100010 ACRO192100500 ACRO192102500
Carbonato de cobalto hidrato
Carbonato de cobalto hidrato
Formula: CCoO₃·H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149654
Núm. CAS: 57454-67-8
EINECS: 208-169-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink to red to violet Powder
Titration Complexometric ≥45.5 % (Cobalt)
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)