Carbonato de cobalto (≥45% Co) ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cobaltous carbonate, Cobalt carbonate, Cobalt(II) carbonate
11343.22
11343.36
11343.22EA
89.5
EUR
11343.22
11343.36
Carbonato de cobalto (≥45% Co) ≥99% (metals basis)
Carbonato de cobalto
Purity: 99%
CAS No.: 513-79-1
Molecular Formula: CoCO3
Formula Weight: 118.94
Physical Form: Powder
Density: 4.13
Melting Point: dec.
Solubility: Insoluble in water, alcohol, methyl acetate
Merck Reference: 14,2436
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010940
In ceramics, manufacturing Co compounds, pigments, salts
Formula:
CCoO₃ MW: 118.94 g/mol Pto. de fusión: Dec. Densidad: 4.13 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010940 Núm. CAS: 513-79-1 EINECS: 208-169-4 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,2436 |