Hierro (III) fluoruro trihidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
13068.18
13068.30
13068.18EA
90.2
EUR
13068.18
13068.30
Hierro (III) fluoruro trihidrato
Hierro (III) fluoruro trihidrato
CAS No.: 15469-38-2
Molecular Formula: FeF3.3H2O
Formula Weight: 166.89 (112.84anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Off-white to pale brown
Merck Reference: 14,4022
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149718
Formula:
F₃Fe·3H₂O MW: 166.89 g/mol Densidad: 2.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149718 Núm. CAS: 15469-38-2 EINECS: 232-002-4 UN: 3260 ADR: 8 II |