Ortofosfato de hierro (III) hidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Fosfato de hierro (III) hidrato
31106.30 31106.A1 31106.A7
31106.30EA 60.4 EUR
31106.30 31106.A1 31106.A7
Ortofosfato de hierro (III) hidrato
Ortofosfato de hierro (III) hidrato
CAS No.: 51833-68-2 Molecular Formula: FePO4.xH2O Formula Weight: 150.82(anhy) Physical Form: Powder Appearance: Off-white
Formula: FeO₄P·xH₂O
MW: 150.82 g/mol (anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016096
Núm. CAS: 51833-68-2
EINECS: 233-149-7