Hierro (III) sulfato hidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ferric Persulphate, Diiron trissulphate hydrate, Ferric sulphate hydrate
33316.A7 33316.30 33316.A1
33316.A7EA 432 EUR
33316.A7 33316.30 33316.A1
Hierro (III) sulfato hidrato, grado reactivo
Hierro (III) sulfato hidrato
CAS No.: 15244-10-7 Molecular Formula: Fe2(SO4)3.xH2O Formula Weight: 399.87(anhy) Physical Form: Granular/Powder Density: 2.0-2.1 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Grayish white Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00011007
Formula: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
MW: 399.88 g/mol (anhy)
Densidad: 2.0…2.1
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149714
Núm. CAS: 15244-10-7
EINECS: 233-072-9
Índice Merck: 13,04065