Azul de metileno hidrato 96+%, grado alta pureza tinción biológica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de 3,7-bis(dimetilamino)fenotiazin-5-io hidrato, Cloruro de metiltioninio hidrato
229801000 229800010
ACRO229801000EA 84.2 EUR
ACRO229801000 ACRO229800010
Azul de metileno hidrato 96+%, grado alta pureza tinción biológica
Azul de metileno
Formula: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
MW: 319.86 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 100…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150006
Núm. CAS: 122965-43-9
EINECS: 200-515-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 8.0 % to 22.0 % (105°C)
Dye content 96.0 to 103.0 % (on dried substance)