Azul de metileno hidrato, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methylthioninium chloride hydrate, Basic Blue 9, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride hydrate, C.I. 52015, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride xhydrate
414251000 414255000 414250025
ACRO414251000EA 71.9 EUR
ACRO414251000 ACRO414255000 ACRO414250025
Azul de metileno hidrato, puro
Methylene blue hydrate
Formula: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
MW: 319,86 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 100…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150006
Núm. CAS: 122965-43-9
EINECS: 200-515-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤22 %
Titration with TiCl3 ≥70 %