Azul de metileno hidrato ≥95% (base secada), Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atención
Sinónimos: Cloruro de 3,7-bis(dimetilamino)fenotiazin-5-io hidrato, Cloruro de metiltioninio hidrato
M-Clarity™ quality level = MQ200
28514-100G 28514-1KG
28514-100GEA 68.7 EUR
28514-100G 28514-1KG
Azul de metileno hidrato ≥95% (base secada), Sigma-Aldrich®
Azul de metileno
Formula: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
Número MDL: MFCD00150006
Núm. CAS: 122965-43-9
EINECS: 200-515-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Titration ≥95%
Titration (method) Argentometric after oxygen combustion, calculated to the dried substance
Solubility Insoluble in ethanol ≤1%
Loss on drying ≤ 22% (105 c)