1-Cetilpiridinio cloruro monohidrato 96.0-101.0%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Cetilpiridinio cloruro monohidrato, Cloruro de cetilpiridinio monohidrato, Cloruro de 1-cetilpiridinio monohidrato
226991000 226995000 226990025
ACRO226991000EA 60 EUR
ACRO226991000 ACRO226995000 ACRO226990025
1-Cetilpiridinio cloruro monohidrato 96.0-101.0%
1-Cetilpiridinio cloruro monohidrato
Formula: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
MW: 358.01 g/mol
Pto. de fusión: 80…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149977
Núm. CAS: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,02041
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.5 to 5.5 %
Titration 96.0 to 101.0 %