1-Cetilpiridinio cloruro monohidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Cetilpiridinio cloruro monohidrato, Cloruro de cetilpiridinio monohidrato, Cloruro de 1-cetilpiridinio monohidrato
A13499.14
A13499.22
A13499.36
A13499.14EA
26.1
EUR
A13499.14
A13499.22
A13499.36
1-Cetilpiridinio cloruro monohidrato ≥98%
1-Cetilpiridinio cloruro monohidrato
Purity: 98%
CAS No.: 6004-24-6
Molecular Formula: C21H38ClN.H2O
Formula Weight: 358.02 (339.99anhy)
Melting Point: 83-86°
Solubility: Soluble in water, alcohol, chloroform
Beilstein Reference: 3578606
Merck Reference: 14,2032
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00149977
Formula:
C₂₁H₃₈ClN·1H₂O MW: 358.01 g/mol Pto. de fusión: 83…86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149977 Núm. CAS: 6004-24-6 EINECS: 204-593-9 UN: 2811 ADR: 6.1 II Índice Merck: 13,02041 |